Merck
793493
Sigma-Aldrich
ヨウ化メチルアンモニウム
greener alternative
98%
別名:
ヨウ化水素酸メタンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NH2 • HI
CAS番号:
分子量:
158.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
270-280 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CN.I
InChI
1S/CH5N.HI/c1-2;/h2H2,1H3;1H
InChI Key
LLWRXQXPJMPHLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Methylammonium iodide(MAI)は、ペロブスカイト太陽電池の作製のための前駆体物質として広く使用されています。これらの太陽電池ではたかい変換効率が得られます。
ヨウ化メチルアンモニウムは、ヨウ化鉛と組み合わせて前駆体として使用し、生成するペロブスカイト材料の形態を変化させることができます。さらにこのペロブスカイト材料は、発光ダイオードやペロブスカイト太陽電池(PSC)などの代替エネルギーデバイスの製造に使用することができます。
ヨウ化水素酸メタンアミンは、太陽エネルギー変換用のペロブスカイト光活性層を調製するための重要な前駆体です。
その他情報
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
793493-BULK:
793493-5G:4548174001127
793493-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient planar heterojunction mixed-halide perovskite solar cells deposited via spray-deposition.
Barrows AT, et al.
Energy & Environmental Science, 7(9), 2944-2950 (2014)
Benjamin T Diroll
The journal of physical chemistry letters, 10(18), 5623-5628 (2019-09-11)
Intraband relaxation in polycrystalline films of hybrid perovskites methylammonium lead tribromide and methylammonium lead triiodide are studied by transient absorption spectroscopy from 80 K to >350 K. This temperature range spans the transitions of these materials from the high-temperature cubic
Parameters influencing the deposition of methylammonium lead halide iodide in hole conductor free perovskite-based solar cells.
Cohen Bat-El, et al.
APL Materials, 2(8), 081502-081502 (2014)
Izuru Karimata et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(43), 37057-37066 (2018-10-03)
Partial halide substitution in organolead halide perovskites MAPbX3 (MA = CH3NH3+, X = Cl-, Br-, or I-) leads to semiconductor heterostructures with precisely tuned band-gap energies, which facilitates efficient charge extraction or separation for high-performance solar cells and optoelectronic devices.
Crystallization of a perovskite film for higher performance solar cells by controlling water concentration in methyl ammonium iodide precursor solution
Adhikari N, et al.
Nanoscale, 8(5), 2693-2703 (2016)
資料
注目の新技術「ペロブスカイト太陽電池」を簡単に作製できる実験手順をご紹介します。
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
すべて表示