Merck
805823
Sigma-Aldrich
ヨウ化エチルアンモニウム
greener alternative
別名:
Greatcell Solar®, エチルアミンヨウ化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H8IN
CAS番号:
分子量:
173.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
品質水準
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
193 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CCN.I
InChI
1S/C2H7N.HI/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
InChI Key
XFYICZOIWSBQSK-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
ヨウ化エチルアンモニウム(EAI)は、有機アンモニウム塩であり、これを添加剤として用いて、ぺロブスカイトベースの光起電機器を作製することができます。また、光吸収材の開発用ナノ結晶光増感剤の合成にも用いられます。
ヨウ化物および臭化物ベースのアルキル化ハロゲン化物には、光起電力アプリケーションのペロブスカイト製造のための前駆体としての用途があります。
法的情報
Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の製品。
Greatcell Solarは、Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の登録商標です。
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
805823-BULK:
805823-5G:4548174001257
805823-VAR:
805823-25G:4548174001240
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wei-Yun Liang et al.
Optics express, 28(17), 24919-24927 (2020-09-11)
The nonlinear optical properties of low-dimensional polycrystalline halide perovskite films consisting of ethylammonium (EA) and butylammonium (BA) cations are investigated using Z-scan technique. Across the band-edge, two-dimensional (BA)2PbI4 exhibits a transition from saturable absorption (SA) to reverse-SA and its nonlinear
High-performance and high-durability perovskite photovoltaic devices prepared using ethylammonium iodide as an additive
Hsu H, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(17), 9271-9277 (2015)
Synthesis, structure, and photovoltaic property of a nanocrystalline 2H perovskite-type novel sensitizer (CH 3 CH 2 NH 3) PbI 3
Im J, et al.
Nanoscale Research Letters, 7(1), 353-353 (2012)
Stephen J Page et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 316(1), R38-R49 (2018-10-26)
Nicotine is an addictive drug that has broad effects throughout the brain. One site of action is the nucleus of the solitary tract (NTS), where nicotine initiates a stress response and modulates cardiovascular and gastric function through nicotinic acetylcholine receptors
Kohei Nishimura et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(34), 31105-31110 (2019-08-07)
In the composition of Q0.1(FA0.75MA0.25)0.9SnI3, Q is replaced with Na+, K+, Cs+, ethylammonium+ (EA+), and butylammonium+ (BA+), respectively, and the relationship between actually measured lattice strain and photovoltaic performances is discussed. The lattice strain evaluated by the Williamson-hall plot of