Merck
806056
Sigma-Aldrich
ヨウ化グアニジニウム
greener alternative
≥99%
別名:
Greatcell Solar®, アミノホルムアミジンヨウ化水素酸塩, グアニジンヨウ化水素酸塩, グアニジン一ヨウ化水素酸塩, ヨウ化ジアミノメタンイミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH6IN3
CAS番号:
分子量:
186.98
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
194-199 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[nH2+]c([nH])[nH].[I-]
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
グアニジニウムヨージド(GI)は、極性対称に結晶化するグアジニウム塩の一種です。結晶粒界を強化し開回路電圧を改善する不動態化材料として使用できます。また、高分子太陽電池(PSC)の製作に使用できます。
ヨウ化物および臭化物ベースのアルキル化ハロゲン化物には、光起電力アプリケーションのペロブスカイト製造のための前駆体としての用途があります。
法的情報
Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の製品Greatcell Solarは、Greatcell Solar Materials Pty Ltd.の登録商標です
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
806056-VAR:
806056-BULK:
806056-5G:4548174001462
806056-25G:4548174001455
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Investigation of formamidinium and guanidinium lead tri-iodide powders as precursors for solar cells
Dimesso L, et al.
Materials Science and Engineering, B, 204, 27-33 (2016)
Perovskite solar cells yielding reproducible photovoltage of 1.20 V
Alharbi EA, et al.
Research (Washington, D.C.), 2019, 8474698-8474698 (2019)
Origin of spontaneous polarization and reconstructive phase transition in guanidinium iodide
Szafranski M and Jarek M
CrystEngComm, 15(23), 4617-4623 (2013)
Zhi-Kuang Tan et al.
Nature nanotechnology, 9(9), 687-692 (2014-08-05)
Solid-state light-emitting devices based on direct-bandgap semiconductors have, over the past two decades, been utilized as energy-efficient sources of lighting. However, fabrication of these devices typically relies on expensive high-temperature and high-vacuum processes, rendering them uneconomical for use in large-area
Nam Joong Jeon et al.
Nature, 517(7535), 476-480 (2015-01-07)
Of the many materials and methodologies aimed at producing low-cost, efficient photovoltaic cells, inorganic-organic lead halide perovskite materials appear particularly promising for next-generation solar devices owing to their high power conversion efficiency. The highest efficiencies reported for perovskite solar cells
資料
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
ペロブスカイト ‐ ペロブスカイト タンデム型太陽電池の進展について概説します。タンデム型構造では、ペロブスカイト光吸収体のバンドギャップ設計が重要となります。
すべて表示