屈折率
n20/D 1.4055 (lit.)
粘度
~90 cSt(25 °C)(lit.)
密度
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(O)O.C[Si](=O)CCCN
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
480304-BULK:
480304-VAR:
480304-50ML:
480304-250ML:
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
関連コンテンツ
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.
このキットで、さまざまなポリジメチルシロキサン(PDMS)表面を長期間親水性に改質することができます。