Merck
481688
Sigma-Aldrich
ポリ(ジメチルシロキサン)、ビス(3-アミノプロピル)末端
average Mn ~2,500
別名:
PDMS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)3Si(CH3)2O[Si(CH3)2O]nSi(CH3)2(CH2)3NH2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
比活性
0.6-0.8 meq/g (Amine number)
品質水準
分子量
average Mn ~2,500
屈折率
n20/D 1.410
粘度
50 cSt(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)CCCN
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
タンデムマススペクトロメトリー(MS/MS)により、ビス(3-アミノプロピル)-PDMS は主に末端基の分子内求核置換により解離することが示されています。
アプリケーション
ポリ(ジメチルシロキサン)、ビス(3-アミノプロピル)末端は、ジピコリルアミドプロピルポリ(ジメチルシロキサン)(DPPDMS)の合成に用いられることがあります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
481688-VAR:
481688-10ML:
481688-BULK:
481688-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thierry Fouquet et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 22(4), 649-658 (2011-04-08)
Ammonium adducts of trimethylsilyl-terminated poly(dimethylsiloxane) (CH(3)-PDMS) produced by electrospray ionization were submitted to collision induced dissociation and revealed a particular MS/MS behavior: the same three main product ions at m/z 221, 295, and 369 were always generated in very similar
Thermal decomposition behavior of cobalt (II)picolyl-terminated poly(dimethylsiloxane)
Kurokowa A, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 97, 595-599 null
資料
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
関連コンテンツ
このキットで、さまざまなポリジメチルシロキサン(PDMS)表面を長期間親水性に改質することができます。
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.