Merck
480290
Sigma-Aldrich
ポリ(ジメチルシロキサン)、モノグリシジルエーテル末端
average Mn ~5,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Si(CH3)3O[Si(CH3)2O]nSi(CH3)2CH2CH2CH2OCH2(C2H3O)
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~5,000
品質水準
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
粘度
~65 cSt(25 °C)(lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(O)O.C[Si](C)(O)CCCOCC1CO1
InChI
1S/C8H18O3Si.C2H8O2Si/c1-12(2,9)5-3-4-10-6-8-7-11-8;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;3-4H,1-2H3
アプリケーション
樹脂改質剤、塗料添加剤。
特徴および利点
優れた潤滑性。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
480290-25ML:
480290-BULK:
480290-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
関連コンテンツ
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.
このキットで、さまざまなポリジメチルシロキサン(PDMS)表面を長期間親水性に改質することができます。