Merck
480355
Sigma-Aldrich
ポリ(ジメチルシロキサン)、モノヒドロキシル終端
average Mn ~4,670
別名:
PDMS ポリマー終端
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~4,670
品質水準
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
粘度
~79 cSt(25 °C)(lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(O)O.CCCC[Si](C)(C)O.C[Si](C)(O)CCCOCCO
InChI
1S/C7H18O3Si.C6H16OSi.C2H8O2Si/c1-11(2,9)7-3-5-10-6-4-8;1-4-5-6-8(2,3)7;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;7H,4-6H2,1-3H3;3-4H,1-2H3
InChI Key
HDPNRUIQSYQJLV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
樹脂改質剤、塗料添加剤。
特徴および利点
優れた潤滑性。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
480355-VAR:
480355-BULK:
480355-10ML:
480355-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
関連コンテンツ
このキットで、さまざまなポリジメチルシロキサン(PDMS)表面を長期間親水性に改質することができます。
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.