Merck
432997
Sigma-Aldrich
ポリ(ジメチルシロキサン), ヒドロキシ末端
viscosity 18,000-22,000 cSt 
別名:
PDMS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
viscous liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.404
粘度
18,000-22,000 cSt
密度
0.97 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Component of silicone room temperature vulcanizing system that incorporates reinforcing aids or fillers.
特徴および利点
Can be polymerized using small amounts of multi-functional silanes, aided by organometallic salts.
物理的形状
Dihydroxy functional reactive silicone fluid.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
432997-500ML:
432997-VAR:
432997-100ML:
432997-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
関連コンテンツ
このキットで、さまざまなポリジメチルシロキサン(PDMS)表面を長期間親水性に改質することができます。
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.