Merck
81330
Sigma-Aldrich
ポリ(メチルヒドロシロキサン)
viscosity 15-40 mPa.s (20 °C)
別名:
PMHS, メチル水素シロキサンポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiO[(CH3)HSiO]nSi(CH3)3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.398
粘度
15-40 mPa.s(20 °C)
密度
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
還元剤
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
399.2 °F - closed cup
引火点(℃)
204 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
81330-BULK:
81330-100ML:
81330-500ML:
81330-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C. Chuit et al.
Synthesis, 981-981 (1982)
I. Pri-Bar et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 734-734 (1986)