Merck
469319
Sigma-Aldrich
オクタメチルトリシロキサン
viscosity 1.0 cSt (25 °C)
別名:
ポリ(ジメチルシロキサン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3SiO]2Si(CH3)2
CAS番号:
分子量:
236.53
Beilstein:
1753063
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
粘度
1.0 cSt(25 °C)
bp
153 °C (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
InChI Key
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(ジメチルシロキサン)(PDMS)は、ジメチコンとも呼ばれる有機シリコン化合物で、シロキサンベースのエラストマーとして広く使用されています。弾性や光透過性が適切で、表面の化学的特性を調整でき、電気伝導度が低いなど、好ましい物理的および化学的特性を有する疎水性物質です。
アプリケーション
PDMSはマイクロフルイディックデバイス、ナノ印刷技術、およびその他の膜ベースの用途に使用できます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
29 °C - (External MSDS)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
469319-250ML:
469319-5ML:
469319-50ML:
469319-BULK:
469319-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Man Xu et al.
Journal of food science, 84(8), 2171-2180 (2019-07-18)
Amadori rearrangement product (ARP) derived from glutamic acid (Glu) and xylose (Xyl) was prepared by aqueous Maillard reaction. Subsequently, ion exchange chromatography, MS, and NMR were used for purification and identification, confirming that the molecular formula of ARP was C10
Polylactide- poly (dimethylsiloxane)- polylactide triblock copolymers as multifunctional materials for nanolithographic applications
Rodwogin MD, et al.
ACS Nano, 4(2), 725-732 (2010)
Soyoung Hong et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-06)
The vascularization of three-dimensional (3D) tissue constructs is necessary for transporting nutrients and oxygen to the component cells. In this study, a vacuum forming method was applied to emboss a vascular pattern on an electrospun membrane so that guided vascular
Components for integrated poly (dimethylsiloxane) microfluidic systems
Ng JMK
Electrophoresis, 23(20), 3461-3473 (2002)
Electrokinetic control of fluid flow in native poly (dimethylsiloxane) capillary electrophoresis devices
Ocvirk G, et al.
Electrophoresis, 21(1), 107-115 (2000)
資料
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
関連コンテンツ
このキットで、さまざまなポリジメチルシロキサン(PDMS)表面を長期間親水性に改質することができます。
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.