Merck
481955
Sigma-Aldrich
ポリ(ジメチルシロキサン), ヒドロキシ末端
viscosity ~65 cSt 
別名:
PDMS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
屈折率
n20/D 1.406
粘度
~65 cSt
bp
>200 °C
密度
0.97 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ポリウレタンコーティングの腐食保護に対するhydroxyl terminated polydimethylsiloxaneによる表面改質の効果:この研究では、hydroxyl terminated PDMS変性によるポリウレタンコーティングの耐食性の改善を検討し、その保護特性の強化における効果を示しています(JH Jeon, MY Shon, 2014)。
  • Hydroxyl terminated polydimethylsiloxaneで変性させたSiO2ナノ粒子によるシリコーン変性ポリウレタンマトリックスの超疎水性コーティングの作製:この研究では、コーティングのための超疎水性表面の作製におけるhydroxy-terminated PDMSの使用を検討し、高度な材料用途におけるその有用性を示しています(Y Cui et al., 2022)。
  • 高ガラス転移温度の形状記憶材料:Hydroxyl‐terminated polydimethylsiloxane変性cyanate ester:この研究は、cyanate esterを変性させて高ガラス転移温度および形状記憶特性を有する材料を作製するための、hydroxy-terminated PDMSの使用を実証しています(Z Li et al., 2020)。
  • エポキシ樹脂で変性させたpolydimethylsiloxaneコーティングの作製と特性試験:この論文では、コーティング性能を高めるためのエポキシ樹脂によるPDMSの変性について論じ、より耐久性が高く効果的な表面処理を実現する可能性についての洞察を示しています(C Zhou et al., 2016)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
481955-BULK:
481955-VAR:
481955-100ML:
481955-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
関連コンテンツ
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.
このキットで、さまざまなポリジメチルシロキサン(PDMS)表面を長期間親水性に改質することができます。