Merck
181846
Supelco
ポリジメチルシロキサン
analytical standard, average Mw 95,000 (Typical), average Mn 50,000 (Typical)
別名:
ジメチルポリシロキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Si(CH3)2O]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
5 mmHg ( 20 °C)
分子量
average Mn 50,000 (Typical)
average Mw 95,000 (Typical)
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
フォーマット
neat
SMILES記法
C[Si](C)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この物質は、食品との接触を目的としたプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。
ポリジメチルシロキサン[PDMS]はポリマーです。安定なシリコーンゴムです。イオン感応性電界効果トランジスタのイオン選択膜として、加速度計のばね素材として、触覚センサーのエラストマーとして、あるいはデカップリングセンサーのフレキシブルな包含材として用いられています。
アプリケーション
GPCとMALDI質量分析を組み合わせたオフライン測定によって分子量と分子量分布を知るための研究に用いられました。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
214.0 °F - closed cup
引火点(℃)
101.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
181846-25G-PW:
181846-25G:
181846-VAR:
181846-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molecular weight distribution of poly (dimethylsiloxane) by combining matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry with gel-permeation chromatography fractionation.
Montaudo, Giorgio, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 9.12, 1158-1163 (1995)
Robust and biodegradable elastomers based on corn starch and polydimethylsiloxane (PDMS).
Ceseracciu L
ACS Applied Materials & Interfaces, 7(6), 3742-3753 (2015)