Merck
200433
Sigma-Aldrich
Polybutadiene, phenyl terminated
average Mn ~1,800
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Beilstein:
605258
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~1,800
品質水準
組成
cis-1,4, 5%
trans-1,4, 10%
vinyl, 45%
密度
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
0.93 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
InChI Key
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
contains 60% unsaturation
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
200433-VAR:
200433-100G:
200433-250G:
200433-100G-PW:
200433-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)