品質
filtered through a 1 μm filter
濃度
~0.45 M in acetonitrile
テクニック
DNA synthesis: suitable
不純物
≤0.003% water
bp
84 °C (lit.)
mp
156-158 °C (lit.)
密度
0.798 g/mL at 20 °C
SMILES記法
c1nnn[nH]1
InChI
1S/CH2N4/c1-2-4-5-3-1/h1H,(H,2,3,4,5)
InChI Key
KJUGUADJHNHALS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- チミジン3′-(1,2-ジラウロイル-sn-グリセロ-3-リン酸), diC12-3′-dT
- チミジン3′-(1,2-ジミリストイル-sn-グリセロ-3-リン酸) diC14- 3′-dT
- チミジン-3′-(1,2-ジパルミトイル-sn-グリセロ-3-リン酸) diC16- 3′-dT
注意
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
88185-INTR:
88185-VAR:
88185-500ML:4548173296975
88185-100ML:4548173296968
88185-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック