Merck
634573
Sigma-Aldrich
ETT活性化剤
0.25 M in acetonitrile
別名:
5-(エチルチオ)-1H-テトラゾール, 5-(エチルチオ)テトラゾール溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
製品種目
Proligo Reagents
品質水準
濃度
0.25 M in acetonitrile
不純物
<0.002% water
bp
81-82 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
InChI Key
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
6 °C - closed cup - Solvent
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
634573-BULK:
634573-1L:
634573-4X2L:
634573-VAR:
634573-2.5L:
634573-4L:
634573-200L:
634573-4X4L:
634573-2L:
634573-4X2.5L:4548173351049
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)