Merck
L030080
Sigma-Aldrich
ETT活性化剤
0.25 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen, configured for MerMade, configured for ABI 3900
別名:
5-(エチルチオ)-1H-テトラゾール, 5-(エチルチオ)テトラゾール溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム:
liquid
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
フォーム
liquid
保管条件
dry at room temperature
濃度
32-35 g/L (ETT content, titration)
不純物
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
clear
適合性
configured for ABI 3900
configured for MerMade
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
SMILES記法
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
InChI Key
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
Acetonitrile / 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole 100 / 3 (v/w)
その他情報
Activator solution, containing 5-(Ethylthio)-1H- tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)