安全性情報
L040080
Sigma-Aldrich
Cap A
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
タイプ
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
フォーム
liquid
保管条件
dry at room temperature
濃度
88.7-108.4 g/L (Acetic Anhydride content, titration)
clear
適合性
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cap A溶液には無水酢酸およびテトラヒドロフラン (THF)が含まれています。ホスホロアミダイト反応/カップリングステップの後に使用します。
生物化学的/生理学的作用
Cap A溶液は、活性化ホスホロアミダイトと反応しなかったため未反応状態となっている5′ヒドロキシ基を含む鎖を切断します(通常、各合成サイクルの伸長中のオリゴヌクレオチド鎖の1~2%)。これらの未反応の5′ヒドロキシ基はアセチル基でキャップされているため、その後の合成段階では非反応性となります。
調製ノート
無水酢酸/テトラヒドロフラン 9.1/90.9 (v/v)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L040080-4X2.5L:4548173341590
L040080-4L:
L040080-450ML:
L040080-2L:
L040080-2.5L:4548173341583
L040080-4X2L:
L040080-6X200ML:4548173341606
L040080-6X450ML:4548173341613
L040080-45L:
L040080-200ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)