安全性情報
L050080
Sigma-Aldrich
Cap B
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
タイプ
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
形状
liquid
保管条件
dry at room temperature
不純物
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
clear
適合性
conforms to structure (GC, Formulation)
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cap B溶液には、テトラヒドロフラン(THF)、ピリジン、およびN-メチルイミダゾール (NMI)が含まれています。キャッピング(アセチル化)反応中にin situでCap A溶液と混合されます。NMIは強力なアシル化触媒を与えますが、ピリジンは穏やかな塩基として適用されます。
調製ノート
テトラヒドロフラン/N-メチルイミダゾール/ピリジン 8/1/1 (v/v/v)
その他情報
テトラヒドロフラン(THF)、ピリジン、およびN-メチルイミダゾール(NMI)を含むCap B溶液は、キャッピング(アセチル化)反応中にその場でCap A溶液と混合されます。ピリジンは弱塩基として使用され、NMIは強力なアシル化触媒となります。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
6.1 °F
引火点(℃)
-14.4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L054500-01:
L050250-01:4548173230467
L050080-4L:
L050400-01:4548173225548
L050080-6X200ML:4548173341644
L050400-04:
L050250-04:4548173240312
L050080-45L:
L050080-2L:
L050080-450ML:
L050080-6X450ML:4548173341651
L050200-04:4548173295411
L050080-200ML:
L053000-01:4548173240329
L050250-4N:4548173279008
L050400-4N:4548173279022
L050080-4X2L:
L050080-4X2.5L:4548173341637
L050080-2.5L:4548173341620
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)