安全性情報
L050050
Sigma-Aldrich
Cap B1
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
別名:
Cap B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
タイプ
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
フォーム
liquid
保管条件
dry at room temperature
適合性
conforms to structure (GC, Formulation)
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトニトリル(ACN)および無水酢酸を含むCap B1溶液は、キャッピング(アセチル化)反応中にin situでCap AとCap B2の溶液と混合されます。NMIは強力なアシル化触媒を与えますが、ピリジンは穏やかな塩基として適用されます。
調製ノート
アセトニトリル/無水酢酸 6/4 (v/v)
法的情報
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L050050-1.25L:4548173342108
L050050-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Cap B configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sigma-Aldrich
L050080
Cap B
Cap B configured for ABI
Sigma-Aldrich
L050030
Cap B
Cap A
Sigma-Aldrich
L040082
Cap A