安全性情報
L050030
Sigma-Aldrich
Cap B
configured for ABI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
タイプ
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
フォーム
liquid
保管条件
dry at room temperature
不純物
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
clear
適合性
conforms to structure (GC, Formulation)
configured for ABI
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cap B溶液には、テトラヒドロフラン(THF)、ピリジン、およびN-メチルイミダゾール (NMI)が含まれています。キャッピング(アセチル化)反応中にin situでCap A溶液と混合されます。NMIは強力なアシル化触媒を与えますが、ピリジンは穏やかな塩基として適用されます。
調製ノート
テトラヒドロフラン/N-メチルイミダゾール 84/16 (v/v)
その他情報
キャップB溶液は、テトラヒドロフラン(THF)とN-メチルイミダゾール(NMI)を含み、キャッピング(アセチル化)反応中にキャップA溶液とin situで混合されます。ルチジンが穏やかな塩基として適用される一方で、NMIは強力なアシル化触媒を提供します。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
6.1 °F
引火点(℃)
-14.4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L050251-4N:4548173279015
L050030-2.5L:4548173342832
L050030-6X180ML:4548173342849
L050030-450ML:
L050251-01:4548173225852
L050401-C01-04:
L050030-180ML:
L050030-6X450ML:4548174016312
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5