詳細
テトラヒドロフラン(THF)、ピリジン、およびN-メチルイミダゾール(NMI)を含むCap B溶液は、キャッピング(アセチル化)反応中にin situでCap A溶液と混合されます。NMIは強力なアシル化触媒を与えますが、ピリジンは穏やかな塩基として適用されます。ÄKTA Cap B1およびB2では、テトラヒドロフランがアセトニトリルに置き換えられています。Cap Bは、ÄKTA用に作製されています。
調製ノート
アセトニトリル/ピリジン 4/6 (v/v)
その他情報
アセトニトリル(ACN)およびピリジンを含むCap B2溶液は、キャッピング(アセチル化)反応中にin situでCap AおよびCap B1溶液と混合されます。
NMIは強力なアシル化触媒を与えますが、ピリジンは穏やかな塩基として適用されます。
NMIは強力なアシル化触媒を与えますが、ピリジンは穏やかな塩基として適用されます。
法的情報
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F
引火点(℃)
17 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L050150-1.25L:4548173953649
L550251-01:
L050150-500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック