安全性情報
8.57005
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B1 for DNA Synthesis
40% Acetic anhydride in MeCN (v/v), Novabiochem®
別名:
40% Acetic anhydride in MeCN (v/v) , Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
詳細
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 857005.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (GL-45 Neck Finish)
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
48.9 °F
引火点(℃)
9.4 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体