安全性情報
8.57008
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent for DNA Synthesis
0.05M Iodine in Pyridine, Novabiochem®
別名:
0.05M Iodine in Pyridine, Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NA.22
品質水準
200
300
製品種目
Novabiochem®
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
メーカー/製品名
Novabiochem®
転移温度
flash point 20.0 °C
密度
0.99 g/cm3
保管温度
2-30°C
詳細
0,05M Iod in Pyridine, Novabiochem®
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F
引火点(℃)
20.0 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体