安全性情報
8.57007
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent for DNA Synthesis
3% Dichloroacetic acid in Toluene (v/v), Novabiochem®
別名:
3% Dichloroacetic acid in Toluene (v/v) , Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
NACRES:
NA.22
品質水準
200
300
製品種目
Novabiochem®
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
詳細
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 857007.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857007.2500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857007.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F
引火点(℃)
4.4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体