アッセイ
≥99.5% (titration)
形状
crystalline powder
有効pH範囲
7.7-9.1
pKa
8.4
mp
230-235 °C (dec.)
溶解性
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
InChI Key
YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T5130-BULK-PC:
T5130-25KG:
T5130-25G:
T5130-5KG:
T5130-50KG:
T5130-PM:
T5130-250G:
T5130-1KG:
T5130-100G:
2520003:
T5130-VAR:
T5130-BULK:
T5130-10KG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.