Merck
L033000
Sigma-Aldrich
5-(ベンジルチオ)-1H-テトラゾール 溶液
0.3 M
別名:
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N4S
CAS番号:
分子量:
192.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
保管条件
dry at room temperature
濃度
51.9-63.4 g/L (BTT content, titration)
clear
SMILES記法
C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12)
InChI Key
GXGKKIPUFAHZIZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,5-ジシアノイミダゾール(DCI)や5-(3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル)-1H-テトラゾール(アクチベーター42)、5-(エチルチオ)-1H-テトラゾール(ETT)などの強力なアクチベーターをアセトニトリルに含むアクチベーター溶液は、伸長ステップ中にホスホルアミダイト溶液と混合されます。アクチベータ-はアミダイト基と反応し、反応性の高い中間体を生成します。次に、この中間体が、伸長中のオリゴヌクレオチド鎖にある脱トリチル化された5′ヒドロキシル基とヌクレオチド間結合を形成します。BTTアクチベータ-0.3Mは、5-(ベンジルチオ)-1H-テトラゾールです。
調製ノート
アセトニトリル/5-(ベンジルチオ)-1H-テトラゾール100/6(v/w)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
41.0 °F
引火点(℃)
5 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L033000-4X2.5L:4548173958750
L033000-2.5L:
L580250-01:
L033000-1L:
L580250-04:4548173227771
L033000-C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4