安全性情報
L031100
Sigma-Aldrich
アクチベータ-42®
0.25 M
別名:
5-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-1H-テトラゾール溶液, 5-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2H-テトラゾール溶液, アクチベータ42®溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.21
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
フォーム
liquid
保管条件
dry at room temperature
濃度
70-77 g/L (Activator 42 content, titration)
不純物
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
clear
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2n[nH]nn2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
InChI Key
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
アセトニトリル/アクチベータ-42 100 / 7 (v/w)
その他情報
アクチベータ-溶液(5-(3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル)-1H-テトラゾール(アクチベータ-42)のアセトニトリル溶液)を、伸長ステップの間にホスホラミダイト溶液と混合します。
アクチベータ-はアミダイト基と反応し、反応性の高い中間体を生成します。次に、この中間体が、伸長中のオリゴヌクレオチド鎖にある脱トリチル化された5′ヒドロキシル基とヌクレオチド間結合を形成します。
法的情報
本製品およびその使用は米国特許番号第7,897,758号によって保護されています。
Activator 42 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
41.0 °F
引火点(℃)
5 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L031080-200ML:
L031000-4X2L:
L031100-4X2.5L:4548173911694
L031100-20L-N2:
L031000-6X450ML:
L031000-2L:
L031000-450ML:
L031100-C:
L031080-6X200ML:4548173912066
L031100-4X4L:
L031100-6X450ML:4548173911700
L031100-450ML:
L031000-4X2.5L:
L031100-2.5L:
L031100-10L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Cap A configured for ABI
Sigma-Aldrich
L040030
Cap A