安全性情報
L032080
Sigma-Aldrich
DCIアクチベーター
0.25 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen
別名:
DCI アクチベーター溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
タイプ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
保管条件
dry at room temperature
濃度
29-32 g/L (DCI content, titration)
不純物
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
clear
clear
適合性
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)
その他情報
Activator solution, containing 4,5-dicyanoimidazole (DCI) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
41.0 °F
引火点(℃)
5 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L032080-200ML:
L880012-06:4548173279404
L032080-6X200ML:4548174010181
L880020-C02-01:
L880020-06:4548173225753
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)