アッセイ
98%
品質水準
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
100 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC(N)=[NH2+].[I-]
InChI
1S/C2H6N2.HI/c1-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H
InChI Key
GGYGJCFIYJVWIP-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
法的情報
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
805971-BULK:
805971-25G:4548174001417
805971-5G:4548174001424
805971-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
ペロブスカイト ‐ ペロブスカイト タンデム型太陽電池の進展について概説します。タンデム型構造では、ペロブスカイト光吸収体のバンドギャップ設計が重要となります。
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
単接合型および多接合型の太陽電池に関して、ペロブスカイト材料の性能および安定性の向上に向けた取組みをご紹介します。