Merck
900906
Sigma-Aldrich
ソルベイン®300/P300
別名:
ポリ(ビニリデンフルオリド-co-トリフルオロエチレン), P(VDF-TrFE), フルオロポリマ樹脂
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H2F2)n(C2HF3)m
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
詳細
Curie peak: 103±3 °C
MFI (melt flow index): 2-8
Piezoelectric coefficient (d33): -23 pC/N at 110Hz
フォーム
powder
分子量
average mol wt 300 kDa (given as an indication)
組成
TrFE, 30 mol %
VDF, 70 mol %
誘電率
14, 1 kHz (at 23 °C)
mp
146 °C±2 °C
InChI
1S/C2HF3.C2H2F2/c3-1-2(4)5;1-2(3)4/h1H;1H2
InChI Key
XLOFNXVVMRAGLZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ソルベン®電気活性ポリマーは強誘電性ポリマーとフェロリサクサーポリマーファミリーの1つであり、優れた電気機械的特性と加工の容易性を兼ね備えています。
ソルベン®300 P(VDF-TrFE)共重合体は本来的特性としてピエゾ、パイロ、強誘電性を持つことから、プリントメモリ、センサー、アクチュエーター、スピーカー、音響変換器、エネルギー取得デバイスなどの応用が可能になります。
ソルベン®材料は、従来からの押し出し以外にも、フレキシブルなプラスチックフィルムや紙などの基材への印刷技術の適用を含む様々な方法による処理が可能です。
法的情報
Solvene is a registered trademark of Solvay Specialty Polymers USA LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900906-10G:
900906-VAR:
900906-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.