Merck
347078
Sigma-Aldrich
ポリ(ビニリデンフルオリド)
average Mw ~530,000, pellets
別名:
PVDF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2CF2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
15 mmHg ( 32 °C)
品質水準
フォーム
pellets
分子量
average Mw ~530,000
SMILES記法
FC(F)=C
InChI
1S/C2H2F2/c1-2(3)4/h1H2
InChI Key
BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • FTIRを用いたポリフッ化ビニリデンのα、β、γ相の重要解析:この研究は、センサーやアクチュエーターにおける用途に不可欠なPVDFのさまざまな結晶相に関する詳細な洞察を示しています(Cai et al., 2017)。
  • β相ポリフッ化ビニリデンの性状と用途:この研究では、圧電特性や強誘電特性に広く用いられ、さまざまな技術的用途に関連するβ相PVDFに固有の特性を探索しています(Ruan et al., 2018)。
  • 高エネルギー密度キャパシタ用のリラクサ様強誘電性を有する超高β相含有ポリフッ化ビニリデン:この論文では、エネルギー貯蔵用途における高β相PVDFの可能性について論じており、エネルギーソリューションに重点を置く材料科学者の関心を集める可能性があります(Meng et al., 2019)。
  • エネルギーハーベストのためのポリフッ化ビニリデンのマルチスケール構造化:この研究では、材料科学および持続可能エネルギー研究の両方に重要であるPVDFのエネルギーハーベスト性能に対し、さまざまな構造的変化のスケールがどのように影響を及ぼすかを検討しています(Wan & Bowen, 2017)。
  • リチウムイオン電池用セパレータとしてのポリフッ化ビニリデンおよびその共重合体における最近の進歩:このレビューでは、エネルギー貯蔵技術の進歩に不可欠なリチウムイオン電池セパレータの開発におけるPVDFの用途に焦点を当てています(Barbosa et al., 2018)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
347078-BULK:
347078-100G:
347078-VAR:
347078-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Evaluation of a commercially available polyvinylidene fluoride membrane filtration system for water decontamination.
M R Francis et al.
Indian journal of medical microbiology, 31(1), 97-98 (2013-03-20)
Xianchun Wang et al.
Protein & cell, 3(9), 661-668 (2012-08-29)
The low abundance and highly hydrophobic nature of most membrane proteins make their analysis more difficult than that for common soluble proteins. Successful membrane protein identification is largely dependent on the sample preparation including the enrichment and dissolution of the
Alois K Dexl et al.
Journal of cataract and refractive surgery, 38(10), 1808-1816 (2012-08-28)
To evaluate change in reading performance parameters after monocular Kamra corneal inlay implantation for the surgical correction of presbyopia. University surgical outpatient center. Prospective interventional case series. A corneal inlay was implanted in the nondominant eye. Naturally emmetropic and presbyopic
Weijie Dong et al.
Analytical chemistry, 84(20), 8461-8466 (2012-09-07)
The isolation and characterization of mucins are critically important for obtaining insight into the molecular pathology of various diseases, including cancers and cystic fibrosis. Recently, we developed a novel membrane electrophoretic method, supported molecular matrix electrophoresis (SMME), which separates mucins
Christian M Coviello et al.
IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control, 59(10), 2322-2330 (2012-11-13)
A new 2-D hydrophone array for ultrasound therapy monitoring is presented, along with a novel algorithm for passive acoustic mapping using a sparse weighted aperture. The array is constructed using existing polyvinylidene fluoride (PVDF) ultrasound sensor technology, and is utilized