Merck
182230
Sigma-Aldrich
ポリ(メタクリル酸メチル)
別名:
PMMA, ポリ(メタクリル酸メチルエステル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
自己発火温度
580 °F
品質水準
不純物
may contain ≤2.0% toluene
屈折率
n20/D 1.49
固有粘度
0.20 dL/g(lit.)
転移温度
Tg (DSC) 105 °C (midpoint)
溶解性
H2O: insoluble
密度
1.188 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI Key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(メタクリル酸メチル)(PMMA)は、透明なアモルファス熱可塑性プラスチックです。PMMAは屈折率が1.49であることから光学ポリマーとして認識されています。そのため、PMMAは光学フィルターとして使用されます。水吸収能が低く、生体適合性があることから、生物学的に応用できます。PMMAの最大水分含量は1.71%で、SBF吸着率は1.96%です。模擬体液検査(SBF)は、水性SBF溶液に材料を浸漬してセラミック材料のin vitro生物活性を特徴付けする方法です。
アプリケーション
PMMA/HA(ヒドロキシアパタイト)複合材は、歯科治療、整形外科リテイナー、骨置換など、生物医学的に応用されています。グラフェン成長の基質として使用されています。メタノール燃料電池用
PMMA-酸化チタンハイブリッド光学的薄フィルム
PMMA/ポリスチレン/クレーナノ複合材
PMMA/ポリウレタン/カーボンブラックナノ複合材への使用がいくつかの研究で報告されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
182230-25G:4548173956558
182230-1KG:4548173956541
182230-VAR:
182230-BULK:
182230-500G:4548173956565
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Christian J F Bertens et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 150, 120-130 (2020-03-17)
Eye drops and ointments are the most prescribed methods for ocular drug delivery. However, due to low drug bioavailability, rapid drug elimination, and low patient compliance there is a need for improved ophthalmic drug delivery systems. This study provides insights
High-refractive-index thin films prepared from trialkoxysilane-capped poly (methyl methacrylate)-titania materials
Lee LH, et al.
Chemistry of Materials, 13(3), 1137-1142 (2001)
Jian-Chiun Liou et al.
Nanoscale research letters, 9(1), 1-1 (2014-01-02)
In this study, the Mo-electrode thin films were deposited by a two-stepped process, and the high-purity copper indium selenide-based powder (CuInSe2, CIS) was fabricated by hydrothermal process by Nanowin Technology Co. Ltd. From the X-ray pattern of the CIS precursor
Poly (methyl methacrylate) and polystyrene/clay nanocomposites prepared by in-situ polymerization.
Zeng C and Lee LJ
Macromolecules, 34(12), 4098-4103 (2001)
Synthesis of Ethylene Glycol Dimethacrylate-Methyl Methacrylate Copolymers, Determination of their Reactivity Ratios, and a Study of Dopant and Temperature Effects on their Conductivities
Ramelow US and Pingili S
Polymer, 2(3), 265-285 (2010)
資料
グラフェン電界効果トランジスタをご紹介します。グラフェンの電気伝導率、安定性、均一性、組成、2次元的性質は、センサ用の材料として非常に優れたものであり、GFETは、生体センサおよび化学センサとして期待されています。
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
エレクトロスピニング技術による複雑な構造の作製について考察し、特に血管移植や組織工学の分野への応用について説明します。
すべて表示