Merck
200336
Sigma-Aldrich
ポリ(メタクリル酸メチル)
average Mw ~15,000 by GPC, powder
別名:
PMMA, ポリ(メタクリル酸メチルエステル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
自己発火温度
580 °F
分子量
average Mw ~15,000 by GPC
転移温度
Tg (DSC) 105 °C (midpoint)
溶解性
dichloromethane: 25 mg/mL, clear to hazy
密度
1.200 g/cm3
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI Key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(メチルメタクリレート)(PMMA)は、非晶質の透明な熱可塑性ポリマーです。PMMA は、その屈折率(1.49)に基づいて光学的ポリマーとして認められています。そのため、これは光ファイバーに使用されます。また、そのより低い水分吸収能と生体適合性のために生物学的用途にみられます。PMMA の最大含水量は 1.71%であり、SBF 吸収は 1.96%です。模擬体液検査(SBF)は、SBF 水溶液中に材料を浸漬することにより、セラミック材料の in vitro 生物活性を特定する方法です。
アプリケーション
PMMA は、グラフェン成長の基質として使用される場合があります。いくつかの研究論文で、以下の使用が報告されています。
  • PMMA-チタニアハイブリッド光学薄膜
  • PMMA/ポリスチレン/クレイナノ複合物
  • PMMA/ポリウレタン/燃料電池用のメタノールカーボンブラックナノ複合物
  • アクリルガラス
  • 外科専門のインプラント
  • スペーサーとして。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
200336-VAR:
200336-BULK:
200336-100G:
200336-50G:
200336-PZ:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mechanical and Tribological Properties of PMMA-Sea Shell based Biocomposite for Dental application.
Kartick R, et al.
Procedia Materials Science, 6, 1989-2000 (2014)
Bon Min Koo et al.
Scientific reports, 9(1), 9755-9755 (2019-07-07)
A synaptic device that functionally mimics a biological synapse is a promising candidate for use as an electronic element in a neuromorphic system. In this study, flexible electronic synaptic devices based on poly (methyl methacrylate) (PMMA):CdSe/CdZnS core-shell quantum-dot (QD) nanocomposites
Transparent conductive electrodes."
Yu K and Chen J
Material Matters, 9(1), 6-6 null
High-refractive-index thin films prepared from trialkoxysilane-capped poly (methyl methacrylate)-titania materials
Lee LH and Chen WC
Chemistry of Materials, 13(3), 1137-1142 null
Synthesis of Ethylene Glycol Dimethacrylate-Methyl Methacrylate Copolymers, Determination of their Reactivity Ratios, and a Study of Dopant and Temperature Effects on their Conductivities
Ramelow US and Pingili S
Polymer, 2(3), 265-285 (2010)
資料
酸化グラフェンは還元後の導電性が高く、修飾後に選択性を示し、高感度であることから、各種デバイス開発への利用が進んでいます。
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
蛍光消光顕微鏡(FQM)法は、グラフェンやMoS2などの2次元材料を高速、安価、高い信頼性で可視化できる方法です。
すべて表示