Merck
81489
Supelco
ポリ(メタクリル酸メチル)
analytical standard, for GPC, 2,000
別名:
PMMA, ポリ(メタクリル酸メチルエステル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
for GPC
品質水準
自己発火温度
580 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~1730
Mp ~1960
Mw ~1900
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
溶解性
H2O: insoluble
密度
1.200 g/cm3
Mw/Mn
~1.10
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI Key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(メタクリル酸メチル)は、硬くて透明なタイプのポリマー材料です。メタクリル酸メチルモノマーの重合により得られます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81489-VAR:
81489-500MG:
81489-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Plastics Materials (1999)
Biomechanics and Biomaterials in Orthopedics (2004)
Bo Chen et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 140(3), 203-209 (2009-05-26)
Water-soluble polymers for the delivery of chemotherapeutic drugs passively target solid tumors as a consequence of reduced renal clearance and the enhanced permeation and retention (EPR) effect. Elimination of the polymers in the kidney occurs due to filtration through biological
Distortions of iris and anterior lens capsule OCT images by ICRS.
Hosik Hwang et al.
Journal of refractive surgery (Thorofare, N.J. : 1995), 29(3), 155-156 (2013-03-01)
Taher Alizadeh et al.
Journal of hazardous materials, 248-249, 401-406 (2013-02-19)
It was demonstrated that a thin film of chemically exfoliated graphene flakes, blended with poly(methyl methacrylate), could be used as a chemiresistor sensor for the sensitive and selective determination of formaldehyde vapor. Formaldehyde adsorption on the sensing film led to