Merck
182265
Sigma-Aldrich
ポリ(メタクリル酸メチル)
別名:
PMMA, ポリ(メタクリル酸メチルエステル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
自己発火温度
580 °F
転移温度
Tg (DSC) 105 °C (midpoint)
溶解性
H2O: insoluble
密度
1.200 g/cm3
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI Key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(メタクリル酸メチル)(PMMA)は、アモルファスの透明な熱可塑性ポリマーです。PMMAは、1.49という屈折率に基づいて光学ポリマーとして認識されます。そのため、光ファイバーに使用されます。水吸収能が低く、生体適合性があることから、生物学的に応用できます。PMMAの最大水分含量は1.71%で、SBF吸収率は1.96%です。模擬体液検査(SBF)は、水性SBF溶液に材料を浸漬してセラミック材料のin vitro生物活性を特徴付けする方法です。
アプリケーション
PMMA/HA(ヒドロキシアパタイト)複合材料は、歯科治療、整形外科リテイナー、骨置換といった生体医学用途に使用されています。グラフェン成長の担体として使用されています。
いくつかの研究で、以下として使用されていることが報告されています。
PMMA-チタニアハイブリッド光学薄膜
PMMA/ポリスチレン/粘土ナノ複合体
メタノール燃料電池用PMMA/ポリウレタン/カーボンブラックナノコンポジット
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
182265-500G:
182265-25G:
182265-BULK:
182265-1KG:
182265-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jian-Chiun Liou et al.
Nanoscale research letters, 9(1), 1-1 (2014-01-02)
In this study, the Mo-electrode thin films were deposited by a two-stepped process, and the high-purity copper indium selenide-based powder (CuInSe2, CIS) was fabricated by hydrothermal process by Nanowin Technology Co. Ltd. From the X-ray pattern of the CIS precursor
High-refractive-index thin films prepared from trialkoxysilane-capped poly (methyl methacrylate)-titania materials
Lee LH, et al.
Chemistry of Materials, 13(3), 1137-1142 (2001)
Poly (methyl methacrylate) and polystyrene/clay nanocomposites prepared by in-situ polymerization.
Zeng C and Lee LJ
Macromolecules, 34(12), 4098-4103 (2001)
A Demčenko et al.
Ultrasonics, 54(2), 684-693 (2013-10-08)
Elastic wave mixing using an immersion method has shown effective monitoring and scanning capabilities when applied to thermoplastic ageing, epoxy curing, and non-destructive testing. In water, excitation and reception of waves do not require physical contact between the tools and
K Weisshuhn et al.
The British journal of ophthalmology, 98(7), 980-983 (2013-07-16)
Preparation of the lamina during osteo-odonto-keratoprosthesis (OOKP) design is complex, and its longevity and watertightness important. To date, only acrylic bone cements have been used for bonding the optical cylinder to the tooth dentine. Our aim was to evaluate different
資料
グラフェン電界効果トランジスタをご紹介します。グラフェンの電気伝導率、安定性、均一性、組成、2次元的性質は、センサ用の材料として非常に優れたものであり、GFETは、生体センサおよび化学センサとして期待されています。
酸化グラフェンは還元後の導電性が高く、修飾後に選択性を示し、高感度であることから、各種デバイス開発への利用が進んでいます。
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
すべて表示