Merck
754013
Sigma-Aldrich
PFO-DBT
average Mw 10,000-50,000
別名:
ポリ[2,7-(9,9-ジ-オクチル-フルオレン)-alt-4,7-ビス(チオフェン-2-イル)ベンゾ-2,1,3-チアジアゾール]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C43H46N2S3)n
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
詳細
Band gap: 1.87 eV
品質水準
フォーム
solid
分子量
average Mw 10,000-50,000
損失
0.5 wt. % TGA, 400 °C
転移温度
Tm >400 °C
軌道エネルギー
HOMO -5.4 eV 
LUMO -3.53  (CV)
OPVデバイス性能
ITO/PEDOT:PSS/PFO-DPT:PC61BM (1:2)/Ba/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 5.18 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.95 V
  • Fill Factor (FF): 0.35
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 2.24 %
半導体特性
P-type (mobility=3×10−4 cm2/V·s)
WGK
WGK 3
Jan Code
754013-100MG:
754013-BULK:
754013-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fluorene-based low band-gap copolymers for high performance photovoltaic devices
Zhou, Q.; et al.
Applied Physics Letters, 84, 1653-1653 (2004)
資料
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.
高性能共役系有機化合物およびポリマーの開発は、産学の研究において広く注目を集めています。
有機太陽電池や電界効果トランジスタへのDPP発色団を含んだ共役低分子化合物の応用について、紹介します。
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
すべて表示