アッセイ
95%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
400 °C (lit.)
mp
210 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
N[Na]
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
InChI Key
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
ナトリウムアミド(NH2Na)(95%)は、次のようなさまざまな用途に使用できます。
- 水素貯蔵システムの生産。
- CO2の吸着。
- 燃料電池の製作。
以下を合成するための試薬:
アリルアミンおよびアミド
抗菌薬
試薬用途:
凝集活性化および複素環化学
ジフェニルヨードニウムクロリドを用いるフェニル化
アリルアミンおよびアミド
抗菌薬
試薬用途:
凝集活性化および複素環化学
ジフェニルヨードニウムクロリドを用いるフェニル化
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
432504-100G:
432504-25G:
432504-500G:
432504-VAR:
432504-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly efficient CO2 adsorption by nitrogen-doped porous carbons synthesized with low-temperature sodium amide activation
Wang L, et al.
Carbon, 130(16), 31-40 (2018)
C. Caubere, et al.,
Tetrahedron, 50, 11903-11920 (1994)
The reactions in LiBH4-NaNH2 hydrogen storage system
Zhang Y and Tian Q
International Journal of Hydrogen Energy, 36(16), 9733-9742 (2011)
N-doped porous carbons from low-temperature and single-step sodium amide activation of carbonized water chestnut shell with excellent CO2 capture performance
Rao L, et al.
Chemical Engineering Journal, 359(16), 428-435 (2019)
Thermal decomposition kinetics of light-weight composite NaNH2-NaBH4 hydrogen storage materials for fuel cells
Bai Y, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 37(17), 12973-12979 (2012)