アプリケーション
L-酒石酸から(–)-ムリカタシンを合成する際に鍵となるジアステレオ選択的な反応段階に用います。
ルテニウム触媒による環形成反応を受ける合成用ビルディングブロックです。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
419591-VAR:
419591-BULK:
419591-100ML:4548173287515
419591-800ML:4548173287522
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Asymmetry, 17, 2465-2465 (2006)
Aleksandar Ivkovic et al.
Organic letters, 6(8), 1221-1224 (2004-04-09)
The combination of alkene metathesis and beta-fragmentation offers an efficient entry into (Z)-configured medium-ring cycloalkenes. The versatility of this method is demonstrated by the total synthesis of Periplanone C, a semiochemical of Periplaneta americana. [reaction: see text]
Jehrod B Brenneman et al.
Organic letters, 6(8), 1329-1331 (2004-04-09)
A concise synthesis of the potent nAChR agonist (+)-anatoxin-a (1) has been completed in a series of only nine chemical operations and 27% overall yield from commercially available D-methyl pyroglutamate (4). The synthesis features a novel procedure for the diastereoselective
Toshio Honda et al.
Organic letters, 6(1), 87-89 (2004-01-03)
[reaction: see text] A diastereoselective total synthesis of securinine in optically pure form was achieved by employing ring-closing metathesis of the corresponding dienyne compound as a key step.