危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
250627-BULK:
250627-100G:
250627-800G:
250627-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
太陽電池および水分解システムにおける金および銀ナノ粒子の表面プラズモン共鳴現象の利用について解説します。
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
二酸化チタン(TiO2)は、光スイッチング可能な表面濡れ性や高い光触媒活性、双安定性を示す電気抵抗特性、および高い電子ドリフト移動度などの興味深い特性を示す重要なn型半導体材料です。