反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
濃度
0.5 M in THF
密度
0.984 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Zn]C1CCC1
InChI
1S/C4H7.BrH.Zn/c1-2-4-3-1;;/h1H,2-4H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
BBKCOQYMKGEAAJ-UHFFFAOYSA-M
法的情報
Rieke Metals, Inc.の製品です。
RiekeはRieke Metals, Inc.の登録商標です。
RiekeはRieke Metals, Inc.の登録商標です。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
710318-25ML:4548173305141
710318-BULK:
710318-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック