Merck
C106003
Sigma-Aldrich
(ブロモメチル)シクロヘキサン
99%
別名:
シクロヘキシルメチルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CH2Br
CAS番号:
分子量:
177.08
Beilstein:
635738
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
76-77 °C/26 mmHg (lit.)
密度
1.269 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H13Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
InChI Key
UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C106003-100G:
C106003-BULK:
C106003-5G:
C106003-VAR:
C106003-25G:
C106003-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takahiro Doi et al.
Forensic toxicology, 36(1), 51-60 (2018-01-26)
Recently, carboxamide-type synthetic cannabinoids have been distributed globally as new psychoactive substances (NPS). Some of these compounds possess asymmetric carbon, which is derived from an amide moiety composed of amino acid derivatives (i.e., amides or esters of amino acids). In