Merck
277282
Sigma-Aldrich
1,1-ジメチルプロピルマグネシウムクロリド 溶液
1.0 M in diethyl ether
別名:
(1,1-Dimethylpropyl)magnesium chloride, Chloro(1,1-dimethylpropyl)magnesium, tert-Amylmagnesium chloride, tert-Pentyl magnesium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C(CH3)2MgCl
CAS番号:
分子量:
130.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度:
1.0 M in diethyl ether
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in diethyl ether
密度
0.831 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-4-5(2)3;;/h4H2,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
NWFDYJDCSIHFAB-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
277282-100ML:4548173129013
277282-VAR:
277282-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)