Merck
442194
Sigma-Aldrich
3-メトキシフェニルマグネシウムブロミド 溶液
1.0 M in THF
別名:
(m-Methoxyphenyl)magnesium bromide, 3-Anisylmagnesium bromide, m-Anisylmagnesium bromide, Bromo(3-methoxyphenyl)magnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4MgBr
CAS番号:
分子量:
211.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
1.0 M in THF
bp
65-67 °C
密度
1.013 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C7H7O.BrH.Mg/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-3,5-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
AJKNYEHIJAMGHX-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442194-BULK:
442194-100ML:4548173151212
442194-VAR:
442194-800ML:4548173151229
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)