Merck
757969
Sigma-Aldrich
2,2-ジメチルプロピルマグネシウムクロリド 溶液
1.0 M in THF
別名:
ネオペンチルマグネシウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2MgCl
CAS番号:
分子量:
130.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度:
1.0 M in THF
フォーム
solution
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
密度
0.952 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZPEDJLDBSQDLEI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,2-ジメチルプロピルマグネシウムクロリド溶液は、有機合成における炭素-炭素(CC)結合形成反応で一般的に使用されるグリニャール試薬です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
757969-100ML:4548173314747
757969-VAR:
757969-BULK:
757969-50ML:4548173314754
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)