Merck
274496
Sigma-Aldrich
1-クロロ-2,2-ジメチルプロパン
new
98%
別名:
ネオペンチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2Cl
CAS番号:
分子量:
106.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4039 (lit.)
bp
84-85 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
SMILES記法
CC(C)(C)CCl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
InChI Key
JEKYMVBQWWZVHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-クロロ-2,2-ジメチルプロパンは、LinB(グラム陰性桿菌スフィンゴモナス・パウシモビリスUT26株由来の33 kDaのハロアルカン脱ハロゲン酵素)における量子力学計算の基質として使用されました。これでは、触媒作用に至るのに適した活性部位の三次構造およびプロトン付加状態について研究されました。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
15.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
274496-BULK:
274496-25G:
274496-VAR:
274496-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aaron J Oakley et al.
Biochemistry, 43(4), 870-878 (2004-01-28)
We present the structure of LinB, a 33-kDa haloalkane dehalogenase from Sphingomonas paucimobilis UT26, at 0.95 A resolution. The data have allowed us to directly observe the anisotropic motions of the catalytic residues. In particular, the side-chain of the catalytic