Merck
B88802
Sigma-Aldrich
3,3-ジメチルブチリルクロリド
99%
別名:
tert-ブチルアセチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2COCl
CAS番号:
分子量:
134.60
Beilstein:
1740421
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
127-129 °C (lit.)
密度
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)CC(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI Key
BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B88802-1KG:
B88802-25G:
B88802-25KG:
B88802-BULK:
B88802-VAR:
B88802-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)