蒸気密度
3.7 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
溶解性
diethyl ether: miscible(lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChI Key
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- A reagent in the acylation of thiophene in the liquid phase catalyzed by zeolites.
- A source of CO and -Cl in the chlorocarbonylation of aryl bromides to yield acid chlorides.
- An intermediate in the synthesis of aryl [11C]methylsulfones for PET applications.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
引火点(℃)
18 °C - DIN 51755 Part 1
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236349-BULK:
236349-VAR:
236349-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック