Merck
140295
Sigma-Aldrich
デカノイルクロリド
98%
別名:
カプリン酸クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8COCl
CAS番号:
分子量:
190.71
Beilstein:
507055
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
6.57 (vs air)
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
94-96 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
CCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3
InChI Key
IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化デカノイルは、有機溶媒中でのポリ乳酸の合成において、Bacillus属由来のプロレザーの活性を促進します
塩化デカノイルは、有機合成における反応性アシル化剤として使用されます。アミドやエステルの形成にも使用されます。
アプリケーション
塩化デカノイルは、2,6-ジアミノピリジンおよび2,6-ピリジンジカルボニル単位の繰り返しからなるオリゴマーの合成に使用されています
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
284.0 °F
引火点(℃)
140 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
140295-100ML:
140295-5ML:
140295-BULK:
140295-VAR:
140295-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
V Berl et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 7(13), 2798-2809 (2001-08-07)
Molecular strands composed of alternating 2,6-diaminopyridine and 2,6-pyridinedicarbonyl units have been designed to self-organize into single stranded helical structures upon forming intramolecular hydrogen bonds. Pentameric strands 11, 12, and 14, heptameric strands 1 and 20, and undecameric strand 15 have
Multivariate CuBTC metal--organic framework with enhanced selectivity, stability, compatibility, and processability
Peterson GW, et al.
Chemistry of Materials, 31(20), 8459-8465 (2019)
Kelley A Distel et al.
Bioresource technology, 96(5), 617-623 (2004-10-27)
Proleather from Bacillus sp. was chemically modified with decanoyl chloride for enhanced activity for the preparation of poly(lactic acid) in organic solvents. The modified enzyme was highly soluble (up to 44 mg-protein/ml) and active in various organic solvents including chloroform
Dalia S Abdelhamid et al.
Biomaterials, 53, 32-39 (2015-04-22)
Cardiovascular disease initiates with the atherogenic cascade of scavenger receptor- (SR-) mediated oxidized low-density lipoprotein (oxLDL) uptake. Resulting foam cell formation leads to lipid-rich lesions within arteries. We designed amphiphilic macromolecules (AMs) to inhibit these processes by competitively blocking oxLDL
Janclei P Coutinho et al.
Talanta, 134, 256-263 (2015-01-27)
In this work a multivariate statistical tool (Derringer and Suich optimization) was proposed for the separation of seventeen capsinoids (natural and synthetic) using the UHPLC-DAD chromatography. Capsinoids were analyzed at 280 nm. The variables optimized were the mobile phase (water