Merck
161667
Sigma-Aldrich
塩化10-ウンデカノイル
97%
別名:
ψ-Undecenoyl chloride, ψ-Undecylenic acid chloride, 10-Hendecenoyl chloride, Undec-10-enoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CH(CH2)8COCl
CAS番号:
分子量:
202.72
Beilstein:
1635112
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
120-122 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
allyl
SMILES記法
ClC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2
InChI Key
MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
10-ウンデセノイルクロリドは、セルロース ω-カルボキシアルカノエートや、ポリエチレングリコール–両親媒性脂質の合成におけるアシル化剤として用いられました。多分枝ポリグリシドールの合成および修飾に用いられました
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F
引火点(℃)
93 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
161667-25G:
161667-VAR:
161667-100G:
161667-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiangtao Meng et al.
Biomacromolecules, 15(1), 177-187 (2013-12-18)
Cross-metathesis has been shown for the first time to be a useful method for the synthesis of polysaccharide derivatives, focusing herein on preparation of cellulose ω-carboxyalkanoates. Commercially available cellulose esters were first acylated with 10-undecenoyl chloride, providing esters with olefin-terminated
Huan Liu et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(44), e2004922-e2004922 (2020-10-09)
For the first time Janus-like films of surface-acylated cellulose nanowhiskers (CNWs) with or without graphene oxide (GO) via one-step evaporation-driven self-assembly process are reported, which have reconstructible time-dependent micro-/nanostructures and asymmetric wettability. The heterogeneous aggregation of CNWs on rough Teflon
Enhancement of the impact strength of cationically cured cycloaliphatic diepoxide by adding hyperbranched poly (glycidol) partially modified with 10-undecenoyl chains.
Flores M, et al.
Eur. Polymer J., 49(6), 1610-1620 (2013)
Core crosslinkable polymeric micelles from PEG-lipid amphiphiles as drug carriers.
Tian L, et al.
Journal of Materials Chemistry, 14(14), 2317-2324 (2004)
Kamila Szwed et al.
Journal of separation science, 39(6), 1110-1117 (2016-03-31)
Cyclodextrins and their derivatives are one of the most common and successful chiral selectors. However, there have been few publications about the use of cyclodextrin-modified monoliths. In this study, organic hybrid monoliths were prepared by the immobilization of derivatized β-cyclodextrin