Merck
O4733
Sigma-Aldrich
オクタノイルクロリド
99%
別名:
カプリロイルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6COCl
CAS番号:
分子量:
162.66
Beilstein:
635917
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2.5 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
密度
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C8H15ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3
InChI Key
REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
オクタノイルクロリドの用途は以下のとおりです。
  • アルツハイマー病治療薬 (R)-2-プロピルオクタン酸の合成。
  • 様々なN-n-オクチル-D-グルコナミドベースの有機ゲルの合成。
  • 2-ヘプチルベンゾ[d]チアゾール部分の構築および反転ポリマー太陽電池(PSC)のカソード中間層であるフッ素との共役共重合体合成。
  • オクタノイルクロリドは、ヒト癌細胞株に対して有意な細胞毒性を示す海洋マクロライドである(−)-マンデラリドLの全合成に不可欠な前駆体の1つです。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
O4733-VAR:
O4733-500ML:
O4733-100ML:
O4733-1L:
O4733-BULK:
O4733-5ML:
O4733-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
5, 6-Difluorobenzothiazole-Based Conjugated Polymers with Large Band Gaps and Deep Highest Occupied Molecular Orbital Levels.
Sun J, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 10(13), 11094-11100 (2018)
Organogels from carbohydrate amphiphiles.
Hafkamp R J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64(2), 412-426 (1999)
A practical synthesis of optically active (R)-2-propyloctanoic acid: Therapeutic agent for Alzheimer's disease.
Hasegawa T and Yamamoto H
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 73(2), 423-428 (2000)
Synthetic Access to the Mandelalide Family of Macrolides: Development of an Anion Relay Chemistry Strategy.
Nguyen M H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 83(8), 4287-4306 (2018)
M Thirumalai et al.
Journal of chromatography. A, 1569, 62-69 (2018-07-22)
In this article, a new reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) method for the rapid, selective and sequential separation of toxic heavy metal ions namely, Pb2+, Hg2+, and Cd2+ is reported. For this RP-HPLC method, a C18 silica monolith column (Chromolith